Merck
37883
Supelco
1,4-Dimethylnaphthalene
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
Beilstein:
2039842
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.613 (lit.)
bp
262-264 °C/751 mmHg (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-10(2)12-6-4-3-5-11(9)12/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
APQSQLNWAIULLK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Damir Posavec et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(35), 7062-7069 (2012-08-01)
Decomposition of endoperoxide containing molecules is an attractive approach for the delayed release of singlet oxygen under mild reaction conditions. Here we describe a new method for the adaptation of the corresponding decay times by controlling the supramolecular functional structure
Michael A Campbell et al.
Functional & integrative genomics, 12(3), 533-541 (2011-11-25)
The suppression of sprout growth is critical for the long-term storage of potato tubers. 1,4-Dimethylenapthlene (DMN) is a new class of sprout control agent but the metabolic mode of action for this compound has yet to be elucidated. Changes in
D S Malament et al.
Carcinogenesis, 2(8), 723-729 (1981-01-01)
Phenanthrene (Phe) and to a lesser degree 1,4-dimethylnaphthalene (DMeN) were each found to retard the development of epidermoid carcinomas in hamster buccal pouch induced by the thrice weekly application of a 0.5 per cent solution of 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) in heavy
A Kilanowicz et al.
International journal of occupational medicine and environmental health, 13(4), 325-334 (2001-03-30)
The distribution, excretion and metabolism of 1,4-dimethylnaphthalene following i.p. administration of a single dose of 28 mg/kg to rats, was investigated using radiotracer [3H] and gas chromatography-mass spectrometry technique (GC-MS). After 72 h, about 97% of the given dose was
P Di Mascio et al.
Biological chemistry Hoppe-Seyler, 376(5), 297-301 (1995-05-01)
Carotenoids comprise one of the most widespread classes of pigments found in nature. Polyene pigments from the dinoflagellate Gonyaulax polyedra were extracted every hour over a 24 hour period and the levels of beta-carotene during the day-phase were found to