36262
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2-15N7 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3-15N7 solution
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Synonim(y):
Toxin C1,2
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Sprawdź naszą pełną ofertę materiały referencyjne toksyn morskich
Jest to znakowany izotopem 13C analog N-Sulfokarbamoilgonyautoksyny-2 i N-Sulfokarbamoilgonyautoksyny-3.
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)