Kluczowe dokumenty
55739
Supelco
Gonyautoxin-2 and Gonyautoxin-3 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Synonim(y):
GTX 2&3, GTX-2 - GTX-3 mixture
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N7O8S
Masa cząsteczkowa:
395.35
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Komentarz do analizy
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)