Merck
36156
Supelco
Methabenzthiazuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(Benzothiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.28
Beilstein:
196633
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CNC(=O)N(C)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11N3OS/c1-11-9(14)13(2)10-12-7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,14)
Klucz InChI
RRVIAQKBTUQODI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metabenzotiazuron jest powszechnie stosowany do zwalczania chwastów i traw, szczególnie na polach zbóż, roślin strączkowych i kukurydzy. Jest uważany za bardzo toksyczny dla środowiska i organizmów wodnych. Sposób działania herbicydu polega na hamowaniu "reakcji Hill".
Zastosowanie
Metabenzotiazuron może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w wodzie pitnej, glebie i owocach przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Methabenzthiazuron degradation with illuminated TiO2 aqueous suspensions. Kinetic and reactional pathway investigations.
Mezioud N, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 288, 13-22 (2014)
Determination of phenylurea herbicides in drinking water.
Hamada M and Wintersteiger R
J. Planar Chromatogr., 15(1), 11-18 (2002)
The influence of the herbicide methabenzthiazuron on the synthesis of plastidic lipids in Hordeum vulgare seedlings.
Kleudgen HK
Pesticide Biochemistry and Physiology, 9(1), 57-60 (1978)
How to overcome matrix effects in the determination of pesticides in fruit by HPLC ESI MS MS.
Bester K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371(4), 550-555 (2001)
Plant experiments on the bioavailability of unextracted [carbonyl-14C]methabenzthiazuron residues from soil.
F Führ et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(1), 122-125 (1980-01-01)
Protokoły
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction
Separation of Atrazine-desethyl; Metoxuron; Hexazinone; Simazine; Cyanazine; Methabenzthiazuron; Atrazine; Monolinuron; Diuron; Isoproturon; Metobromuron; Metazachlor; Sebuthylazin; Linuron; Metolachlor