Kluczowe dokumenty
46317
Metosulam
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dimethoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-sulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
COc1cc(OC)n2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)ccc(C)c3Cl
InChI
1S/C14H13Cl2N5O4S/c1-7-4-5-8(15)12(11(7)16)20-26(22,23)14-18-13-17-9(24-2)6-10(25-3)21(13)19-14/h4-6,20H,1-3H3
Klucz InChI
VGHPMIFEKOFHHQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney,Eyes
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?