Kluczowe dokumenty
36123
Chlorbensid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulfide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Clc1ccc(CSc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H10Cl2S/c14-11-3-1-10(2-4-11)9-16-13-7-5-12(15)6-8-13/h1-8H,9H2
Klucz InChI
ZHLKXBJTJHRTTE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)