Merck
45379
Supelco
Chlordecone
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Kepone, Chlordecone, Perchloropentacyclo[5.3.0.02,6.03,9.04,8]decan-5-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10Cl10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
ClC1(Cl)C2(Cl)C3(Cl)C4(Cl)C(=O)C5(Cl)C3(Cl)C1(Cl)C5(Cl)C24Cl
InChI
1S/C10Cl10O/c11-2-1(21)3(12)6(15)4(2,13)8(17)5(2,14)7(3,16)9(6,18)10(8,19)20
Klucz InChI
LHHGDZSESBACKH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlordekon jest chlorowanym pestycydem cyklodienowym i trwałym zanieczyszczeniem środowiska, otrzymywanym poprzez degradację mireksu.
Zastosowanie
Chlordekon może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu u zwierząt przy użyciu różnych technik chromatografii.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-performance liquid chromatography separation of chlordecone and its metabolites
Chromatographia, 22(1-6), 165-167 (1986)
Development and validation of an HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction using isotopic dilution to simultaneously analyze chlordecone and chlordecol in animal livers
Saint-Hilaire M, et al.
Food Chemistry, 252, 147-153 (2018)
Toxicological Study of Pesticides in Animals (1990)
Y-M Cabidoche et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 157(5), 1697-1705 (2009-01-27)
Chlordecone was applied between 1972 and 1993 in banana fields of the French West Indies. This resulted in long-term pollution of soils and contamination of waters, aquatic biota, and crops. To assess pollution level and duration according to soil type
Junga Lee et al.
Toxicology and applied pharmacology, 229(3), 265-272 (2008-04-05)
Organochlorine (OC) insecticides continue to occur in tissues of humans and wildlife throughout the world although they were banned in the United States a few decades ago. Low doses of the OC insecticide chlordecone (CD) alter hepatic disposition of lipophilic