Kluczowe dokumenty
34519
Fipronil carboxamide
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-trifluoromethanesulfinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
ciąg SMILES
NC1=C(S(C(F)(F)F)=O)C(C(N)=O)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H6Cl2F6N4O2S/c13-4-1-3(11(15,16)17)2-5(14)7(4)24-9(21)8(6(23-24)10(22)25)27(26)12(18,19)20/h1-2H,21H2,(H2,22,25)
Klucz InChI
OPPWTDFHAFPGOT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Polecane produkty
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.