Kluczowe dokumenty
34138
Neosolaniol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonim(y):
4β,15-Diacetoxy-3α,8α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-ene, 8-Hydroxydiacetoxyscirpenol solution, NEO
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
~100 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)C[C@@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]3C=C(C)[C@@H](O)C[C@]3(COC(C)=O)[C@]1(C)[C@@]24CO4
InChI
1S/C19H26O8/c1-9-5-13-18(6-12(9)22,7-24-10(2)20)17(4)15(26-11(3)21)14(23)16(27-13)19(17)8-25-19/h5,12-16,22-23H,6-8H2,1-4H3/t12-,13?,14+,15+,16+,17+,18+,19-/m1/s1
Klucz InChI
TVZHDVCTOCZDNE-VUQWXZGYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?