Merck
34507
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS44595
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-Propyl-1-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15Cl3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
ClC1=C(OCCN(C(N)=O)CCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C12H15Cl3N2O2/c1-2-3-17(12(16)18)4-5-19-11-9(14)6-8(13)7-10(11)15/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,16,18)
Klucz InChI
MPNJTIZLDHWBFX-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)