Merck
34130
Supelco
Fusarenon X solution
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonim(y):
3α,7α,15-Trihydroxy-4β-acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, FusX
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]3C=C(C)C(=O)[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@]1(C)[C@]24CO4
InChI
1S/C17H22O8/c1-7-4-9-16(5-18,12(22)10(7)20)15(3)13(24-8(2)19)11(21)14(25-9)17(15)6-23-17/h4,9,11-14,18,21-22H,5-6H2,1-3H3/t9-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Klucz InChI
XGCUCFKWVIWWNW-CAYGJDLQSA-N
Opis ogólny
Certan Vial
Fusarenon X to mikotoksyna trichotecenowa, która jest wytwarzana przez grzyby Fusarium nivale, naturalnie występujące w uprawach takich jak pszenica i jęczmień.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Low tumor incidence in rats with long-term feeding of fusarenon-X, a cytotoxic trichothecene produced by Fusarium nivale
Saito M, et al.
The Japanese Journal of Experimental Medicine, 50, 293-302 (1980)
Fusarenon-X induced apoptosis in HL-60 cells depends on caspase activation and cytochrome c release
Miura K, et al.
Toxicology, 172, 103-112 (2002)
The fates of trichothecene mycotoxins, nivalenol and fusarenon-X, in mice
Poapolathep A, et al.
Toxicon, 41, 1047-1054 (2003)
J Li et al.
The Journal of veterinary medical science, 59(3), 191-199 (1997-03-01)
Male 5-week-old Wistar rats orally (po) administered with fusarenon-X (FX) 1.5 mg/kg and control rats po-treated with distilled water were sacrificed at 0-48 hr after gavage. FX-administered rats showed significant dilatation of the stomach with increased fluid contents at 1-24
S Bony et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 21(3), 457-465 (2006-12-13)
This study aims to assess the genotoxic potential of nivalenol (NIV) and fusarenon X (FusX), produced by various Fusarium on cereals. Toxins were applied in time and dose-dependent experiments to the human enterocyte-like Caco-2 cell-line, both in dividing (undifferentiated) and