Kluczowe dokumenty
34134
Supelco
B-Trichothecene mix, (DON, NIV, 3-AcDON, 15-AcDON)
~100 μg/mL in acetonitrile (each of DON, NIV, 3-AcDON and 15-AcDON), analytical standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
~100 μg/mL in acetonitrile (each of DON, NIV, 3-AcDON and 15-AcDON)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Mikotoksyny trichotecenowe to największa grupa toksyn wytwarzanych przez pleśnie z rodzaju Fusarium. Trichoteceny są podzielone na cztery typy (A-D) zgodnie z ich charakterystycznymi grupami funkcjonalnymi. Badania epidemiologiczne wykazały, że trichoteceny typu A i B są szeroko rozpowszechnione w zbożach i paszach jako naturalne zanieczyszczenia. Najbardziej dominującymi trichotecenami typu B są deoksyniwalenol (DON), niwalenol (NIV), 3-acetyldeoksyniwalenol (3-AcDON) i 15-acetyldeoksyniwalenol (15-AcDON).
Zastosowanie
Mieszanina trichotecenów typu B może być stosowana jako wzorzec odniesienia w ilościowym oznaczaniu trichotecenów typu B przy użyciu sprzężonej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Komentarz do analizy
czystość: ≥97,0% (HPLC) dla wszystkich składników
Zastosowanie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Krska et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 371(3), 285-299 (2001-11-02)
The aim of this review is to describe the state-of-the-art in the analysis of A- and B-trichothecene mycotoxins in cereals and to support knowledge and experience exchange between laboratories in the field of Fusarium mycotoxin analysis. Current screening tests and
Tomoyuki Kadota et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(23), 3481-3490 (2011-11-19)
A method coupling liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) was developed for the simultaneous quantitative determination of trichothecenes, nivalenol, deoxynivalenol, deoxynivalenol-3-glucoside, fusarenon-X, 3-acetyldeoxynivalenol, 15-acetyldeoxynivalenol, isotrichodermin, calonectrin, 3-deacetylcalonectrin, 15-deacetylcalonectrin, 3,15-diacetylnivalenol, 4,15-diacetylnivalenol, 3,15-diacetyldeoxynivalenol, and 3,4,15-triacetylnivalenol. The analytical parameters of trichothecenes and
Chromatograms
application for HPLC