Kluczowe dokumenty
34132
3-Acetyldeoxynivalenol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonim(y):
3α-Acetoxy-7α,15-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 3α-Acetylvomitoxin, 3-ADON, 3-AcDON
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
~100 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@]3(CO3)[C@@H]1O[C@@H]4C=C(C)C(=O)[C@@H](O)[C@]24CO
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Klucz InChI
ADFIQZBYNGPCGY-HTJQZXIKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?