Merck
34109
Supelco
Meloxicam-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-(methyl-d3)-1,1-dioxo-benzo[e]-1,2-thiazine-3-carboxylic acid (5-methyl-2-thiazolyl)amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10D3N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3
Klucz InChI
ZRVUJXDFFKFLMG-BMSJAHLVSA-N
Zastosowanie
Meloksykam-d3 może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny w wielopozostałościowym oznaczaniu leków weterynaryjnych i pozostałości farmaceutycznych w żywności metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marilena E Dasenaki et al.
Analytica chimica acta, 880, 103-121 (2015-06-21)
A simple and sensitive multi-residue method for the determination of 115 veterinary drugs and pharmaceuticals, belonging in more than 20 different classes, in butter, milk powder, egg and fish tissue has been developed. The method involves a simple generic solid-liquid