Kluczowe dokumenty
34031
Aflatoxin M1 solution
0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
0.5 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1cc2OC3OC=C[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
Klucz InChI
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
Opis ogólny
Aflatoxin M1 is a single-component mycotoxin standard solution developed for precise quality control of food and feed.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Fast method for the cleanup, analysis, and quantification of aflatoxin M1 in milk samples to EU regulatory standards (0.025 μg/kg).
Solution, 0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard