Merck
34021
Supelco
4,4′-DDT-d8
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane-d8
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14HCl5D8
Masa cząsteczkowa:
362.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C(c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4,4′-DDT-d8 jest stabilnym znakowanym izotopem pestycydu 4,4′-DDT.
Zastosowanie
4,4′-DDT-d8 może być stosowany jako zastępczy wzorzec odzysku do ilościowego oznaczania 4,4′-DDT w morskiej wodzie porowej za pomocą równowagowej mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME), a następnie zautomatyzowanej chromatografii gazowej z desorpcją termiczną / spektrometrii mas (TD-GC-MS) przy użyciu jednorazowego światłowodu.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Extending the use of USEPA method 1625 for the analysis of 4, 4?-DDT, 4, 4?-DDD, and 4, 4?-DDE.
Behzadi H and LalancetteAR
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 44(2), 122-129 (1991)
Robert P Eganhouse et al.
Journal of chromatography. A, 1415, 38-47 (2015-09-09)
A method is described for determination of ten DDT-related compounds in marine pore water based on equilibrium solid-phase microextraction (SPME) using commercial polydimethylsiloxane-coated optical fiber with analysis by automated thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS). Thermally cleaned fiber was directly exposed