Merck
36663
Supelco
2,4′-DDE solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethene solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.03
Beilstein:
1977640
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)\C(=C(\Cl)Cl)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H
Klucz InChI
ZDYJWDIWLRZXDB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanjing Wu et al.
Reproduction (Cambridge, England), 131(2), 299-310 (2006-02-03)
Following our previous demonstration that p,p'-DDE (dichlorodiphenylchloroethylene), at environmentally relevant concentrations, can rapidly increase intracellular calcium [Ca2+]i concentrations in human granulosa-lutein cells, we examined whether other pesticides, such as Kepone, o,p-DDE and methoxychlor, have similar effects. Cultured human granulosa-lutein cells
Ruth H Milston et al.
Environmental health perspectives, 111(13), 1601-1607 (2003-10-11)
We evaluated the effect of short-term exposures to a xenobiotic chemical during early life-history stages on the long-term immune competence of chinook salmon (Oncoryhnchus tshawytscha). Immersion of chinook salmon eggs in a nominal concentration of o,p-dichlorodiphenyldichloroethylene (o,p-DDE; 10 ppm) for
M Inouye et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 170(2-3), 305-314 (1987-12-01)
A new method for extraction and quantification of plasma o,p'-DDD (2,2-(2-chlorophenyl,4'-chlorophenyl)1,1-dichloroethane) and its metabolites has been developed. When plasma (0.1 ml) adsorbed to and dried on a filter paper was heated with 5% hydrogen chloride in methanol (1 ml) in
A K Wójtowicz et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 58(4), 873-885 (2008-01-16)
We evaluated impact of DDT isomers, o, p'- DDT [1, 1-dichloro-2, 2-bis (p, p'-chlorophenyl) ethylene] and p, p'-DDT [1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis (p-chlorophenyl) ethane], and their metabolites, o, p'-DDE and p, p'-DDE, on ovarian steroidogenesis. All these compounds, except for
Sergio A Villalobos et al.
Chemosphere, 53(8), 819-826 (2003-09-25)
The toxicity of o,p'-DDE (1,1-dichloro-2-(p-chlorophenyl)-2-(o-chlorophenyl) ethylene) was evaluated in embryos of medaka (Oryzias latipes) following a one time exposure via nanoinjection. Medaka eggs (early gastrula) were injected with 0.5 nl of triolein (vehicle control) or 0.5 nl of 4 graded