Kluczowe dokumenty
49018
Supelco
2,4′-DDT
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Opis ogólny
2,4′-DDT jest pestycydem chloroorganicznym, który może być szeroko stosowany w rolnictwie do ochrony upraw i kontroli wektorów chorób.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A review on the usage of POP pesticides in China, with emphasis on DDT loadings in human milk
Wong.H.M, et al.
Chemosphere, 60(6), 740-752 (2005)
Assessment of the exposure to organochlorine pesticides, PCBs and PAHs in six species of predatory birds of the Canary Islands, Spain
Luzardo.PO, et al.
The Science of the Total Environment, 472, 146-153 (2014)
Vitellogenin?a biomarker for endocrine disruptors
Hansen.D.P, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 17(7), 448-451 (1998)