Merck
33996
Supelco
Ethopabate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate, Ethopabate, Ethyl pabate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Beilstein:
2808914
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCOc1cc(NC(C)=O)ccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
GOVWOKSKFSBNGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Etopabat jest antybiotykiem stosowanym jako kokcydiostatyk w paszach dla drobiu.
Zastosowanie
Etopabat może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu etopabatu w próbkach paszy przy użyciu ekstrakcji do fazy stałej z wysokosprawną chromatografią cieczową (SPE-HPLC).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A C Voeten et al.
Tijdschrift voor diergeneeskunde, 103(23), 1284-1289 (1978-12-01)
A floor pen trial was carried out on broilers in 1975 to compare the anticoccidial efficacy of monensin1), 3,5 dinitro-o-toluamide2), clopidol3), amprolium + ethopabacte4), amprolium + ethopabate + sulfaquinoxaline + pyrimethamine5) and robenidine6) in the presence of untreated controls. 4,200
Rapid quantitation of ethopabate in chicken muscles using high-performance liquid chromatography with fluorimetric detection: purification from extractant by continuous liquid-liquid partition.
T Nagata et al.
Journal of chromatography, 281, 367-370 (1983-12-23)
R L Smallidge
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 61(3), 561-563 (1978-05-01)
A gas-liquid chromatographic method is presented for determining ethopabate in 0.8 and 8.0% premixes. A sample is extracted with tetrahydrofuran containing an internal standard, by sonication or overnight soaking. The extract is clarified by centrifugation, diluted if necessary, and injected
Determination of pyrimethamine, ethopabate and sulphaquinoxaline in poultry feeding stuffs by high-performance liquid chromatography using a weak cation-exchange column packing.
G B Cox et al.
The Analyst, 102(1210), 29-34 (1977-01-01)
C Riddell et al.
Avian diseases, 36(3), 491-498 (1992-07-01)
Male broiler chickens were raised to 63 days of age under different lighting and anticoccidial treatments. A constant-light program was compared with two interrupted and increasing-light programs in which the photoperiod length was 6 hours between 7 and 14 days