Merck
33698
Supelco
Profoxydim lithium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Clefoxydim lithium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H31ClLiNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
[Li+].CCC\C(=N/OCC(C)Oc1ccc(Cl)cc1)C2=C([O-])CC(CC2=O)C3CCCSC3
InChI
1S/C24H32ClNO4S.Li/c1-3-5-21(26-29-14-16(2)30-20-9-7-19(25)8-10-20)24-22(27)12-18(13-23(24)28)17-6-4-11-31-15-17;/h7-10,16-18,27H,3-6,11-15H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b26-21+;
Klucz InChI
LRGTYGSKTGIXOL-HCPJHKKFSA-M
Opis ogólny
Profoxydim is a pesticide used for the control of crabgrass, yellow bristle grass and barnyard grass in seeded and transplanted rice.
Zastosowanie
Profoxydim lithium salt may be used as an analytical reference standard for the determination of profoxydim in rice grain samples and rice paddy systems using matrix solid-phase dispersion (MSPD) extraction followed by high-performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Herbicide Classes in Development, 397(6), 2181-2190 (2012)
A multi-residue method for pesticide residue analysis in rice grains using matrix solid-phase dispersion extraction and high-performance liquid chromatography-diode array detection.
Tsochatzis DE, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(6), 2181-2190 (2010)
E D Tsochatzis et al.
Chemosphere, 91(7), 1049-1057 (2013-03-20)
Rice cultivation relies on pesticide applications to ensure high yields. However, the regular use of pesticides seriously affects the quality of neighboring surface water systems. Thus complete knowledge of the environmental fate and dissipation of pesticides in the paddy rice