Merck
45312
Supelco
Pyridate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O-(6-Chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octyl carbonothioate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23ClN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.92
Beilstein:
759528
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCSC(=O)Oc1cc(Cl)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C19H23ClN2O2S/c1-2-3-4-5-6-10-13-25-19(23)24-16-14-17(20)21-22-18(16)15-11-8-7-9-12-15/h7-9,11-12,14H,2-6,10,13H2,1H3
Klucz InChI
JTZCTMAVMHRNTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Lindner et al.
International journal of environmental analytical chemistry, 16(3), 205-218 (1983-01-01)
For many reasons residue analysis of plant protecting chemicals is becoming of increasing importance. The demand of modern trace analysis techniques is to detect significantly and sensitively values down to levels in the ppb range or even less. Aggravating circumstances
A Pachinger et al.
Journal of chromatography, 558(2), 369-373 (1991-10-11)
The main metabolite of the herbicide pyridate is 3-phenyl-4-hydroxy-6-chlorpyridazine (CL9673). A high-performance liquid chromatographic method with amperometric detection is described for determining CL9673 at residue levels in water samples. Sample preconcentration is performed by passage through a C18 extraction cartridge.
Markus Burghardt et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(18), 7150-7155 (2005-09-01)
Sorption and diffusion of the herbicide pyridate and its metabolite CL9673 were measured in reconstituted cuticular waxes isolated from Chenopodium album L. and Hordeum vulgare L. (cultivar Igri) leaves. The compounds have the same basic chemical structure, except that pyridate
William L Patzoldt et al.
Pest management science, 59(10), 1134-1142 (2003-10-17)
While surveying Illinois Amaranthus tuberculatus (Moq) Sauer (tall waterhemp) half-sib populations for herbicide response variability, several were observed to segregate for resistance to atrazine. Studies were conducted on greenhouse-grown A tuberculatus plants to compare atrazine responses among populations that were