Merck
33525
Supelco
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonim(y):
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 4-tert-OP1EO-D2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16D2H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
1 μg/mL in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6D,7D
Klucz InChI
JYCQQPHGFMYQCF-QFIQSOQBSA-N
Opis ogólny
Certan Vial
Zastosowanie
Roztwór monoetoksylanu 4-tert-Oktylofenolu-3,5-d2 jest izotopowo znakowanym wzorcem stosowanym do analizy mono i di-etoksylatów nonylofenolu (NP) i oktylofenolu (OP) w próbkach środowiskowych przy użyciu mikroekstrakcji do fazy stałej, a następnie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (SPME-GC-MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2