32883
4-tert-Octylphenol monoethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonim(y):
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol
About This Item
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
1 μg/mL in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCO)cc1
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Klucz InChI
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?