Kluczowe dokumenty
06800
4-Aminoantipyrine
for spectrophotometric det. of H2O2 and phenols, ≥98.0%
Synonim(y):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (NT)
≥98.0%
jakość
for spectrophotometric det. of H2O2 and phenols
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
mp
105-110 °C (lit.)
108-110 °C
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy
ciąg SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
Klucz InChI
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Nanozymy polidopaminowe chelatowane miedzią o aktywności podobnej do lakazy do fototermicznej katalitycznej degradacji barwników...: Niniejsze badania podkreślają syntezę polidopaminowych nanozymów chelatowanych miedzią, wykazujących aktywność podobną do lakazy. Nanozymy te zwiększają fototermiczną degradację barwników, zapewniając nowe podejście do remediacji środowiska (Wang et al., 2024).
- Biodostępność tramadolu i M1 wywołana jednoczesnym podawaniem metamizolu u osłów (Equus asinus)...: Badanie to bada interakcje farmakokinetyczne między tramadolem i metamizolem u osłów, oferując wgląd w medycynę weterynaryjną i praktyki podawania leków (Araújo-Silva et al., 2024).
- Ocena i optymalizacja dawek pediatrycznych w oparciu o farmakokinetykę z wykorzystaniem śliny - studium przypadku...: W artykule przedstawiono innowację metodologiczną wykorzystującą próbki śliny do optymalizacji dawkowania leków pediatrycznych, która może zrewolucjonizować terapeutyczne monitorowanie leków u dzieci (Anliker-Ort i in., 2024).
- Spektrofotometryczne oznaczanie zanieczyszczeń fenolowych w fenoksyetanolu i indeksie fenolowym wody pitnej i ścieków komunalnych po mikroekstrakcji z fazy ciekłej wspomaganej soleniem (SA-LPME): Badanie to oferuje spektrofotometryczną metodę wykrywania zanieczyszczeń fenolowych, usprawniającą techniki monitorowania jakości wody (Roustaei et al., 2024).
- Nowatorska hybrydowa matryca czujników oparta na oksydazie polifenolowej i jej nanozymach w połączeniu z modelem podwójnego wyjścia opartym na uczeniu maszynowym do identyfikacji polifenoli herbaty i chińskich herbat...: Badania te wprowadzają hybrydową matrycę czujników wykorzystującą oksydazę polifenolową i jej nanozymy do wykrywania polifenoli herbaty, prezentując integrację metod enzymatycznych z uczeniem maszynowym w celu zwiększenia specyficzności i czułości w analizie żywności (Yang et al., 2024).
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?