Wstecz
4-Aminoantipyrine
Synonim(y):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
11
H
13
N
3
O
Numer CAS:
83-07-8
Masa cząsteczkowa:
203.24
Numer WE:
201-452-3
Products
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Supelco (2)
Cecha
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Postać fizyczna
Czystość
Działanie
Format
Poziom jakości
Zastosowanie
Klasa Markusha
Grupa Markusha
Typ materiału odniesienia
Czystość aplikacyjna
Puriss P.A. (1)
Purum (1)
Purum P.A. (1)
analytical standard (1)
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
A4382
4-Aminoantipyrine,
reagent grade
Rozwiń
Wyświetl ceny
33528
4-Aminoantipyrine,
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Rozwiń
Wyświetl ceny
06800
4-Aminoantipyrine,
for spectrophotometric det. of H
2
O
2
and phenols, ≥98.0%
Rozwiń
Wyświetl ceny
43827
4-Aminoantipyrine,