Key Documents
333417
Ligroin
reagent grade
Synonim(y):
Mineral spirits, Petroleum spirits
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
25.8 psi
Postać
liquid
granice wybuchowości
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
tw
60-80 °C (lit.)
gęstość
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?