Merck
33214-M
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Synonim(y):
Acetanhydryd, Bezwodnik acetylowy, Bezwodnik etanowy, Bezwodnik kwasu octowego, Octan acetylu
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
385737
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
temp. samozapłonu
629 °F
granice wybuchowości
10.3 %
zanieczyszczenia
≤0.003% non-volatile matter
≤0.01% KMnO4 red. matter (as O)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
1.08 g/mL (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.2 mg/kg
przydatność
passes test for reaction against H2SO4
ciąg SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Klucz InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bezwodnik octowy jest bezbarwną cieczą. Po rozpuszczeniu w wodzie ulega solwolizie, dając kwas octowy. Jest szeroko stosowany jako odczynnik do acetylacji różnych alkoholi. Proces Wachera (odczynnik wyjściowy + keten) i proces Knapsacka (odczynnik wyjściowy = aldehyd octowy) zostały zgłoszone do przemysłowego przygotowania bezwodnika octowego. Jest on stosowany jako rozpuszczalnik w różnych reakcjach organicznych.
Zastosowanie
  • Wgląd w mechanizm aktywności katalitycznej oksydoreduktazy jabłczanowo-chinonowej pasożyta Plasmodium...: Badanie to zagłębia się w mechanizmy katalityczne oksydoreduktazy jabłczanowo-chinonowej, będącej celem leków przeciwmalarycznych, szczegółowo opisując rolę bezwodnika octowego w badaniu struktury i funkcji enzymu (Ito et al., 2024).
  • Symulacja adsorpcji pestycydu 2,4-D na nowych kompleksach koordynacyjnychkwasu 2-amino-4-(1H-1,2,4-triazolo-4-ylo)benzoesowego na bazie cynku z wykorzystaniem uczenia maszynowego: Badania nad kompleksami koordynacyjnymi na bazie cynku do adsorpcji pestycydów, w których bezwodnik octowy odgrywa kluczową rolę w procesie syntezy, poprawiając właściwości adsorpcyjne (Mansab i Rafique, 2024).
  • Acetylacja lizyny Hsp16.3: wpływ na jego strukturę, funkcję chaperonu i wpływ na wzrost Mycobacterium tuberculosis...: Bada wpływ acetylacji lizyny, ułatwionej przez bezwodnik octowy, na patogen gruźlicy, zapewniając wgląd w patogenezę bakterii i potencjalne cele terapeutyczne (Barik et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Barath et al.
The American journal of pathology, 137(3), 503-509 (1990-09-01)
We used immunohistochemistry to detect tumor necrosis factor (TNF) and in situ hybridization to detect TNF messenger RNA (mRNA) in the intimal mesenchymal-appearing cells and in the medial smooth muscle cells of human atherosclerotic arteries. Medial smooth muscle cells showed