Merck
32872
Supelco
Alanycarb
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCN(Cc1ccccc1)SN(C)C(=O)O\N=C(\C)SC
InChI
1S/C17H25N3O4S2/c1-5-23-16(21)11-12-20(13-15-9-7-6-8-10-15)26-19(3)17(22)24-18-14(2)25-4/h6-10H,5,11-13H2,1-4H3/b18-14-
Klucz InChI
GMAUQNJOSOMMHI-JXAWBTAJSA-N
Opis ogólny
Alanycarb jest zaliczany do grupy insektycydów oksymokarbaminianowych. Jego sposób działania polega na hamowaniu enzymu cholinoesterazy.
Zastosowanie
Alanycarb może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w:
  • Próbkach oliwy z oliwek metodą szybkiej chromatografii cieczowej-elektrorozpylania ze spektrometrią mas czasu przelotu (LC-TOFMS).
  • Warzywach i sokach owocowych metodą LC połączoną z tandemową spektrometrią mas (MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metabolic Pathways of Agrochemicals: Insecticides and fungicides, 1 (1998)
Evaluation of two sample treatment methodologies for large-scale pesticide residue analysis in olive oil by fast liquid chromatography-electrospray mass spectrometry.
Gilbert-Lopez B, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(24), 3736-3747 (2010)
Finding of pesticides in fashionable fruit juices by LC-MS/MS and GC-MS/MS.
Tran K, et al.
Food Chemistry, 134(4), 2398-2405 (2012)
Validation and uncertainty study of a comprehensive list of 160 pesticide residues in multi-class vegetables by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Kmellar B, et al.
Journal of Chromatography A, 1215(1-2), 37-50 (2008)