Kluczowe dokumenty
36126
Chlorthiophos
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O-(2,5-Dichloro-4-(methylthio)phenyl) O,O-diethyl phosphorothioate (predominant isomer)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
opis
mixture of isomers
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(Cl)c(SC)cc1Cl
InChI
1S/C11H15Cl2O3PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-9(13)11(19-3)7-8(10)12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
JAZJVWLGNLCNDD-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)