Kluczowe dokumenty
32576
Cimbuterol
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-5-(2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl)benzonitrile
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3
Klucz InChI
YKKQAXQGZIBJFS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Świńskich próbkach wątroby, nerek i mięśni metodą ultra-wydajnej chromatografii cieczowej-elektrorozpryskowej jonizacji-tandemowej spektrometrii mas (UPLC-ESI-MS/MS).
- Próbki moczu, paszy i sierści bydła i świń metodą LC-ESI-MS/MS.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?