Kluczowe dokumenty
35399
Clencyclohexerol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-[2-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamino]cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl.Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2
InChI
1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9;/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2;1H
Klucz InChI
AFRQOGKGWXTIAB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)