Kluczowe dokumenty
34198
Ractopamine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-{3-[2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]aminobutylphenol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC1=CC=C(C(O)CNC(C)CCC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.Cl
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H
Klucz InChI
JHGSLSLUFMZUMK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Oceny porównawczego wpływu chlorowodorku raktopaminy i chlorowodorku zilpaterolu na wydajność wzrostową, cechy tuszy i kruchość mięśni długich u opasanych wołów wołowych.
- Określenie wpływu chlorowodorku raktopaminy na wydajność wzrostową, cechy tuszy, reakcję fizjologiczną na obsługę i mobilność podczas transportu do uboju.
- Ocena wpływu chlorowodorku raktopaminy na wydajność wzrostu, wydajność cięcia tusz i właściwości przetwórcze szynek i boczków bez kości pochodzących od świń opasowych.
- Badanie wpływu chlorowodorku raktopaminy i chlorowodorku zilpaterolu na wzrost, strawność diety, spożycie i charakterystykę tuszy jagniąt z chowu ściółkowego.
- Ocena wpływu chlorowodorku raktopaminy na wydajność wzrostu, wzorce spożycia paszy i równowagę kwasowo-zasadową u bydła karmionego paszą.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)