Merck
31761
Supelco
Trietazine
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.71
Beilstein:
16028
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCNc1nc(Cl)nc(n1)N(CC)CC
InChI
1S/C9H16ClN5/c1-4-11-8-12-7(10)13-9(14-8)15(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3,(H,11,12,13,14)
Klucz InChI
HFBWPRKWDIRYNX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trietazyna jest herbicydem triazynowym stosowanym głównie jako środek przed- i powschodowy do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów trawiastych i szerokolistnych.
Zastosowanie
Trietazyna może być stosowana jako wzorzec referencyjny herbicydu do oznaczania analitu:
  • W próbkach mleka w oparciu o mikroekstrakcję cieczy jonowej wspomaganą mikrofalami (MAILME) połączoną z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC).
  • W tradycyjnych chińskich lekach (TCM) metodą chromatografii cieczowej w połączeniu z ultraszybką metodą tandemowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (UFLC-ESI-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sung-Ben Huang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(3), 713-719 (2006-02-02)
A method is reported for the determination of atrazine, simazine, and their respective dealkylated chlorotriazine metabolites in ground, surface, and finished drinking water. Water samples are diluted 1:4 in an injection vial prior to analysis using liquid chromatography/electrospray ionization-mass spectrometry/mass
B A Kurliandskiĭ et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (3)(3), 15-18 (1990-01-01)
The article presents research data related to the biotransformation, intoxication mechanisms and pathogenic properties of chlortriazine dye-stuffs. All the dye-stuffs studies were characterized by similar intoxication properties and pathogenesis, and were related to the 3rd class of hazardous substances. The
Tami S McMullin et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 21(3), 492-501 (2006-12-26)
This study estimated the kinetic constants for oxidative metabolism of atrazine (ATRA) and its chlorotriazine (Cl-TRI) metabolites, 2-chloro-4-ethylamino-6-amino-1,3,5-triazine (ETHYL), 2-chloro-4-amino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine (ISO), and diaminochlorotriazine (DACT), using freshly isolated rat hepatocytes. Hepatocytes were incubated with 1.74, 44, 98, and 266 microM ATRA.
Susan C Laws et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 112(1), 78-87 (2009-08-20)
Previously, we reported that atrazine (ATR) alters steroidogenesis in male Wistar rats resulting in elevated serum corticosterone (CORT), progesterone, and estrogens. The increase in CORT indicated that this chlorotriazine herbicide may alter the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. This study characterizes the temporal
Determination of triazine herbicides and their metabolites in multiple medicinal parts of traditional Chinese medicines using streamlined pretreatment and UFLC-ESI-MS/MS.
Liu C, et al.
Chemosphere, 190(4), 103-113 (2018)