Kluczowe dokumenty
CRM18501
Ametoctradin hydrochloride Metabolite M650F06
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
6-(7-Amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoic acid hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
M650F06 is a metabolite of ametoctradin.
Ametoctradin is a contact fungicide with protective action and is used for controlling oomycetes such as Plasmopara viticola in grapes, Phytophthora infestans in potatoes and tomatoes, Phytophthora, Peronospora, and Pseudoperonospora spp. in vegetables. EFSA established a provisional residue definition for enforcement and risk assessment in animal matrices as “ametoctradin, M650F01, and M650F06, expressed as ametoctradin”.
Zastosowanie
Polecane produkty
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)