Merck
31476
Supelco
Benzoylprop-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17Cl2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.24
Beilstein:
2899940
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C18H17Cl2NO3/c1-3-24-18(23)12(2)21(14-9-10-15(19)16(20)11-14)17(22)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
SLCGUGMPSUYJAY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Benzoylprop-ethyl may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In various fruits and vegetables by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and liquid chromatography with fluorescence detection (LC-FLD).
  • In animal tissues by gel permeation chromatography (GPC) cleanup followed by GC–MS and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC–MS–MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparison of liquid and gas chromatography for the determination of bromoxynil octanoate and benzoylprop ethyl in wheat products.
J F Lawrence et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 28(5), 1019-1022 (1980-09-01)
Multiresidue method for the determination of residues of 251 pesticides in fruits and vegetables by gas chromatography/mass spectrometry and liquid chromatography with fluorescence detection.
Fillion J, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 83(3), 698- 713 (2000)
Validation study on 660 pesticide residues in animal tissues by gel permeation chromatography cleanup/gas chromatography-mass spectrometry and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Pang GF, et al.
Journal of Chromatography A, 1125(1), 1-30 (2006)