Kluczowe dokumenty
31298
Dimethyl terephthalate
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
1.04 (vs air)
ciśnienie pary
1.15 mmHg ( 93 °C)
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder, crystals or chunks ((pellets))
temp. samozapłonu
1058 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
139-141 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)