Kluczowe dokumenty
30122
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Cysteini hydrochloridum monohydricum
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Poziom jakości
Próba
98.5-101.0%
Formularz
solid
mp
176 °C
rozpuszczalność
H2O: soluble 100 g/L at 25 °C
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Klucz InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.