Merck
275980
Sigma-Aldrich
3-Methoxydiphenylamine
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
mp
72-74 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
COc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c1-15-13-9-5-8-12(10-13)14-11-6-3-2-4-7-11/h2-10,14H,1H3
Klucz InChI
MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-metoksydifenyloamina może być stosowana do wytwarzania soli 3-metoksydifenyloaminy-4-diazoniowej (MDP-4-DS) i odpowiednich diazozyn. Sole diazoniowe i diazożywice znajdują zastosowanie w barwnikach, plamach, wskaźnikach, ogólnych zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of diphenylamine diazonium salts and diazoresins
Zhao C, et al.
Angew. Makromol. Chem., 259(1), 77-82 (1998)
Sirivipa Mongkolkitikul et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 112, 20-27 (2017-11-08)
The pristine pectin hydrogels and conductive polymer/hydrogel blends were prepared by the solution casting using ferrous chloride (FeCl
Dongkun Yu et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(19), 3350-3356 (2019-08-27)
Eutectic molecular liquids (EMLs) based on hydrogen-bonding interaction and π-π stacking were prepared. We found that the thermodynamic properties like initial decomposition temperature and glass transition temperature of EMLs are mainly dominated by the hydrogen bond donor, which is beneficial