Merck
27130
Sigma-Aldrich
Chromotrope 2B
for microscopy
Synonim(y):
2-(4-Nitrophenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 176
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9N3Na2O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.37
Numer w indeksie barw:
16575
Beilstein:
4109733
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
MA.02
klasa czystości
for microscopy
Poziom jakości
Postać
powder or crystals
mp
300 °C
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥500 at 509-519 nm in water
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Klucz InChI
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
Zastosowanie
Chromotrope 2B along with Chromotrope 2R, was used to give a highly colored radical anion, during the spectrophotometric determination of cephalosporins (cephadroxil (I), cephalexin (II) and cephradine (III)) in pharmaceutical products. It may be immobilized on AG 1-X8 ion exchange resin, used in flame atomic absorption spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), done for the on-line preconcentration and determination of aluminium.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
On-line preconcentration of aluminium with immobilized Chromotrope 2B for the determination by flame atomic absorption spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry.
Martin-esteban A
Analytica Chimica Acta, 304 (1), 121-126 (1995)
Spectrophotometric assay of cephalosporins in pharmaceutical products, using chromotrope 2B and chromotrope 2R.
Issa YM and Amin AS
Microchimica Acta, 124 (3-4), 203-209 (1996)