Merck
126225
Sigma-Aldrich
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
technical grade
Synonim(y):
1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥78.5%
klasa czystości:
technical grade
Formularz:
powder
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
≥78.5%
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Klucz InChI
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Chromotropic acid disodium salt dihydrate is a tan colored sodium salt.
Zastosowanie
Chromotropic acid disodium salt dihydrate may be employed as a chromogenic reagent for the quantification of dipyrone in various pharmaceutical preparations.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Spectrophotometric determination of dipyrone in pharmaceutical preparations by using chromotropic acid"
Sakiara KA, et al.
Il Farmaco; Edizione Scientifica, 54(09), 629-635 (1999)
Spot-test identification and rapid quantitative sequential analysis of dipyrone.
Tubino M, et al.
Ecletica Quimica , 35(10), 41-46 (2010)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)