Kluczowe dokumenty
26701
Hamilton® GASTIGHT® syringe, cemented needle
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
23s ga (cone tip)
Właściwości
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80094
dł. igły
43 mm (1.71 in.)
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Strzykawka 1363 1349 z cementowaną igłą jest idealna do chromatografii cieczowej i gazowej. Jest stabilna w pracy z materiałami radioaktywnymi, sterylnymi roztworami, korozyjnymi gazami i cieczami.
Hamilton′s Gastight® syringe is to be used for gas or liquid injection. This syringe has a glass barrel with a PTFE-tipped plunger seal that creates a leak-free seal. The seal wipes the interior of the syringe barrel free of sample.
Replacement plunger assemblies are available for Gastight syringes.
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)