Kluczowe dokumenty
26161
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE plunger tip
rozmiar
2.5 mL
Właściwości
1002 LT-LTN--RN-TLL
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 1360-01
kompatybilność
for use with Hamilton 1002 LT-LTN-RN-TLL
Opis ogólny
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)