Kluczowe dokumenty
26150
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN), pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE plunger tip
Właściwości
1702 C, LT, N, or RN
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 1122-01
pojemność strzykawki
25 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN)
Opis ogólny
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)