Merck
259527
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane
anhydrous, 99.5%, inhibitor-free
Synonim(y):
DME, mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1209237
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
48 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
396 °F
granice wybuchowości
10.4 %
zanieczyszczenia
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
tw
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2-Dimethoxyethane may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of cyclic amines from amino alcohols via direct cyclodehydration.
  • Stereoselective synthesis of trans-1,2-disubstituted alkenes from 1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl sulfones and aldehydes in the presence of potassium or sodium hexamethyldisilazide.
  • Synthesis of adamantylideneadamantane from 2-adamantanone via reductive coupling.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
One-Pot Preparation of Cyclic Amines from Amino Alcohols
Xu F and Simmons B
Organic Syntheses, 90, 251-251 (2013)
Algal oil extraction from wet biomass of Botryococcus braunii by 1, 2-dimethoxyethane.
Liu CZ, et al.
Applied Energy, 102, 971-974 (2013)
A stereoselective synthesis of trans-1, 2-disubstituted alkenes based on the condensation of aldehydes with metallated 1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl sulfones
Blakemore PR, et al
Synlett, 1998(01), 26-28 (1998)
Reductive Coupling of Carbonyls to Alkenes: Adamantylideneadamantane
Fleming MP & McMurry JE
Organic Syntheses, 60, 113-113 (1981)
NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities.
Hugo E. Gottlieb et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7512-7515 (2001-10-24)
Produkty
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.