Kluczowe dokumenty
18804
Crocetin dialdehyde
analytical standard
Synonim(y):
(all-E)-2,6,11,15-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14-hexadecaheptaenedial, 8,8′-Diapo-ψ,ψ-carotenedial, Crocetindial
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[H]C(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C([H])=O)=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-17(11-7-13-19(3)15-21)9-5-6-10-18(2)12-8-14-20(4)16-22/h5-16H,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,17-9+,18-10+,19-13+,20-14+
Klucz InChI
YHCIKUXPWFLCFN-QHUUTLAPSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?