About This Item
Kod UNSPSC:
12171501
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
(Leuconostoc mesenteroides B-512F)
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
masa cząsteczkowa
Mw 35000-55000
producent / nazwa handlowa
TdB Consultancy AB
zakres etykietowania
0.001-0.01 (degree of substitution)
fluorescencja
λex 583 nm; λem 602 nm in borate buffer (pH 9.0)
metoda wykrywania
fluorometric
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Dekstrany 10409 to fioletowe proszki łatwo rozpuszczalne w wodzie lub roztworach elektrolitów. Dekstrany Antonia Red są nierozpuszczalne w większości rozpuszczalników organicznych.
Zastosowanie
Dekstrany 10409 są przede wszystkim wykorzystywane do badania przepuszczalności i transportu w komórkach i tkankach, śledzenia linii komórkowych i przeprowadzania badań naczyń krwionośnych. Dodatkową korzyścią jest to, że pomiary fluorescencji dostarczają danych ilościowych na temat przepuszczalności zdrowych i chorych tkanek. Takie badania mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym za pomocą wewnątrzżylnej mikroskopii fluorescencyjnej. Technika ta oferuje wysoką czułość, a stężenia do 1 μg/ml mogą być wykrywane w płynach tkankowych. 10409 dekstranów jest jasno fluorescencyjny przy użyciu czerwonego(729) filtra w mikroskopii fluorescencyjnej.
Inne uwagi
The dextran used is essentially a linear α-(1-6)-linked glucose chain with a low percentage (2-5%) of α-(1-3) branches distributed along the chain.
Informacje prawne
Antonia Red is a trademark of TdB Consultancy AB
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)