Merck
18503
Supelco
Methyl trifluoromethanesulfonate
for GC derivatization, LiChropur, 98.0%
Synonim(y):
Methyl triflate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.10
Beilstein:
774772
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
98.0%
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.326 (lit.)
n20/D 1.327
bp
94-99 °C (lit.)
gęstość
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Klucz InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trifluorometanosulfonian metylu (triflat metylu ) jest silnym środkiem metylującym. Jest to również silny środek alkilujący i silnie drażniący.
Wykazano, że jest najskuteczniejszym środkiem monometylującym w reakcjach z enolanami potasu.
Przydatny odczynnik metylujący do konwersji amin do triflanów metyloamoniowych.
Zastosowanie
Trifluorometanosulfonian metylu został użyty w syntezie trifluorometanosulfonianu 2-benzyloksy-1-metylopirydyniowego.
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protection of Alcohols Using 2-Benzyloxy-1-Methylpyridinium Trifluoromethanesulfonate: Methyl (R)-(-)-3-Benzyloxy-2-Methyl Propanote.
Poon, Kevin WC, Philip A. Albiniak, and Gregory B. Dudley.
Organic Syntheses, 295-305 (2007)
W. L. F. Armarego, Christina Li Lin Chai
Purification of Laboratory Chemicals, 189-189 (2013)
Comparison of [11C]methyl triflate and [11C]methyl iodide in the synthesis of PET radioligands such as [11C]beta-CIT and [11C]beta-CFT.
K Någren et al.
Nuclear medicine and biology, 22(8), 965-979 (1995-11-01)
J Passchier et al.
Synapse (New York, N.Y.), 64(7), 542-549 (2010-03-03)
The type-1 glycine transporter (GlyT1) is an important target for the development of new medications for schizophrenia. A specific and selective positron emission tomography (PET) GlyT1 ligand would facilitate drug development studies to determine whether a drug reaches this target
Yoshinori Takahashi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (27)(27), 3546-3552 (2008-07-03)
Reaction of [Cp*Ir(micro-H)](2) (5) (Cp* = eta(5)-C(5)Me(5)) with bis(dimethylphosphino)methane (dmpm) gives a new neutral diiridium complex [(Cp*Ir)(2)(micro-dmpm)(micro-H)(2)] (3). Treatment of 3 with methyl triflate at -30 degrees C results in the formation of [(Cp*Ir)(H)(micro-dmpm)(micro-H)(Me)(IrCp*)][OTf] (6). Warming a solution of above