Merck
17186
Millipore
Agar ze wskaźnikiem PM
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Penicylina w mlecznym podłożu wskaźnikowym
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
Formularz
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
bromocresol purple, 0.06 g/L
casein enzymic hydrolysate, 1.7 g/L
dextrose, 5.25 g/L
dipotassium phosphate, 0.25 g/L
papaic digest of soyabean meal, 0.3 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
polysorbate 80, 1 g/L
sodium chloride, 0.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
veterinary
microbiology
przydatność
selective and differential for Bacillus spp.
Zastosowanie
For rapid detection of trace amounts of Penicillin in milk using Bacillus stearothermophilus.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 3,2 g w 100 ml wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 50°C.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)