Merck
16382
Supelco
Casticin
analytical standard
Synonim(y):
3′,5-Dihydroxy-3,4′,6,7-tetramethoxyflavone, 3,4′,6,7-Tetra-O-methylquercetagetin, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxychromen-4-one, Quercetagetin 3,4′,6,7-tetramethyl ether, Vitexicarpin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.34
Beilstein:
1300392
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1O)C2=C(OC)C(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
Klucz InChI
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kastycyna jest flawonoidem, szeroko stosowanym jako środek przeciwzapalny. Ma właściwości przeciwnowotworowe i jest uważana za silny związek immunomodulujący i cytotoksyczny.
Zastosowanie
Może być stosowany jako wzorzec odniesienia do porównania czasu retencji i pików jonów w ekstraktach roślinnych podczas analizy GC / MS w celu ilościowego oznaczenia kastycyny i artemetiny.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: achillea
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fanxiang Zeng et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 44(5), 442-449 (2012-03-20)
Casticin, a polymethoxyflavone from Fructus viticis used as an anti-inflammatory agent in Chinese traditional medicine, has been reported to have anti-cancer activity. The purpose of this study was to examine the apoptotic activity of casticin on human cervical cancer cells
Duck-jae Koh et al.
Journal of ethnopharmacology, 136(3), 399-405 (2011-01-22)
The fruits of Vitex rotundifolia L. have long been used for the treatment of inflammation of the respiratory tract in East Asia. To determine if casticin, one of the constituents of Vitex rotundifolia L., has anti-allergic and anti-inflammatory effects in
Yun Ling et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(12), 1502-1508 (2012-03-13)
Casticin (3',5-dihydroxy-3, 4',6,7-tetramethoxyflavone) has been revealed to possess various kinds of pharmacological activities, including immunomodulatory, anti-hyperprolactinemia, anti-tumor and neuroprotetective activities. In order to gain an understanding of the biotransformation of casticin in vivo, a systematic method based on liquid chromatography-electrospray
Xiao Han et al.
Journal of chromatography. A, 1151(1-2), 180-182 (2007-03-22)
Following an initial clean-up step on silica, high-speed counter-current chromatography (HSCCC) was used to purify a flavone, casticin (5,3'-dihydroxy-3,6,7, 4'-tetramethoxyflavone), from an extract of the dried leaves of Artemisia annua L. The two-phase solvent system used was composed of n-hexane-ethyl
Qi YE et al.
Acta pharmacologica Sinica, 31(12), 1564-1568 (2010-11-03)
to investigate the anti-hyperprolactinemia activity of casticin, a flavonoid isolated from Vitex rotundifolia, and elucidate its molecular mechanism. hyperprolactinemia (MIHP) was induced by administration of metoclopramide dihydrochloride (50 mg/kg, tid, ip, for 10 d) in SD rats and the primary