Kluczowe dokumenty
15736
Sodium nitrate
analytical standard
Synonim(y):
E251
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.995% trace metals basis
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
306 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 874 g/L at 20 °C
ślady kationów
B: ≤1 mg/kg
przydatność
conforms to structure for Infrared spectrum
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Klucz InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Ham using reversed-phase high-performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
- Human saliva samples using ion chromatography (IC) technique.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?